Learn More
Thermo Scientific™ Titulador todo en uno Orion Star T940 y kits
Descripción
Utilice el valorador todo en uno Orion Star T940 a fin de realizar valoraciones flexibles de pH, redox y concentración de iones, incluyendo valoraciones de punto de equivalencia, valoraciones de punto final preestablecido de pH o mV y modo de adición conocida múltiple (MKA) para la adición automática y conocida de varios iones. Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos de pH ROSS o redox y selectivos de iones Orion de gama alta o seleccione uno de nuestros kits de titulador y electrodo preconfigurados para conseguir un descuento por paquetes.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la valoración permite realizar análisis usando siempre los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Tiempo de configuración más rápido: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del valorante y de la valoración una vez con ayuda de los métodos
•Rendimiento mejorado del laboratorio: Inicie la valoración y deje que el instrumento funcione sin supervisión
•Reducción de los costes y el tiempo de inactividad: Sustituya con facilidad las piezas del valorador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente de forma segura los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en el registro de 100 puntos de datos
•Base de datos de las aplicaciones: Los métodos preprogramados probados y validados se pueden cargar en su valorador
•Kit estándar ROSS con 8102electrodo de pH BNUWP ROSS Ultra y 927007MD sonda ATC de temperatura de acero inoxidable es ideal para la mayoría de las valoraciones de pH estándar y especialmente las valoraciones de punto final preestablecidas que incluyen temperatura
•El kit ROSS Sure-Flow con 8172electrodo de pH BNWP ROSS Sure-Flow está diseñado para muestras difíciles que pueden obstruir los electrodos de pH estándar o que requieren una unión tipo manguito de flujo rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (ISE) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
| Exactitud (mV) | ± 0,2 mV |
| Funciones de bureta | Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc |
| Funciones disponibles | Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas |
| Exactitud (pH) | ± 0,002 pH |
| Exactitud (temperatura) | ±0,2 °C |
| Funciones avanzadas de ISE | Adición conocida múltiple (MKA); calibración automatizada y cálculo de la concentración de la muestra mediante la adición de alícuotas de estándar a la muestra utilizando la bureta |
| Salida de alarma | Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento |
| Opción de retroiluminación | Sí, ajustable |
| Opciones de blanco | Valor fijo o variable con titulación |
| Mostrar más |