Learn More
Thermo Scientific™ Base y funda de almacenamiento Orion™
Proteja los electrodos de roturas cuando no los esté utilizando con la base y la funda de almacenamiento de electrodos Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 810017
Descripción
Proteja los electrodos de roturas cuando no los esté utilizando con la base y la funda de almacenamiento de electrodos Thermo Scientific™ Orion™.
La base y la funda de almacenamiento Thermo Scientific Orion se utiliza con electrodos de pH de hasta 120 mm de longitud y con un diámetro de 12 mm. La funda protege el electrodo de roturas cuando no lo está utilizando y no bascula gracias a la base de peso extraíble. Para mayor comodidad, el bulbo de pH permanece en buen estado durante el tiempo que pasa almacenado para que esté listo para su uso cuando se retira de la funda.
Especificaciones
Base y funda de almacenamiento Orion | |
Electrodo de pH | |
Funda de almacenamiento, base |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.