Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de DO de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de DO/RDO para oxígeno disuelto (sonda óptica o polarográfica) y temperatura
Marca: Thermo Scientific™ VSTAR32
Descripción
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de oxígeno disuelto/RDO. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para oxígeno disuelto y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de oxígeno disuelto resistente (RDO) y calibre con aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (Winkler) o punto cero. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
- Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos protegidos con contraseña por canal.
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
- El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro.
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
- El software del medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado.
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.
- Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de DO de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion y el reconocimiento automático del sensor.
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
- Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración o simplifíquelas para que muestren una lectura del oxígeno disuelto extra grande.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta diez cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
Especificaciones
Kit de medidor de sobremesa Versa Star Pro con módulo de RDO/DO, sensor de DO polarográfico, kit de mantenimiento y soporte | |
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual | |
Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
0,01, 0,1 mg/l | |
De 400 a 850 mmHg | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
± 0,1 °C | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
MiniDIN de 9 pines (sensor de DO óptico o polarográfico de RDO con temperatura integrada), dos entradas de agitador (sonda de agitador) | |
IP-54. | |
28 x 24 x 10 cm, añadir módulos ≤2 cm de longitud y de altura | |
2,5 lb., los módulos añaden 0,5 lb. cada uno | |
Garantía de módulo y medidor de 3 años | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
De ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 a 20 mg/l, ±10 % de lectura a 50 mg/l | |
10 por canal | |
0,1, 1 % de saturación | |
±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor | |
Entrada de CC:9VDC, 1A | |
0.1mmHg. | |
4 - personalizables con módulos | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante la introducción manual de salinidad de la muestra | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
± 6 mmHg |
Versa Star Pro meter, VSTAR-RD RDO/DO module, 083005MD Orion polarographic dissolved oxygen sensor, 080513 DO maintenance kit, BOD adapter/funnel/stirrer, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate | |
USB (2), RS232 | |
Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Automático con sonda de temperatura ATC | |
Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración pendiente | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 VCA (n.º de cat.STARA-PWR) | |
1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg | |
Del 5 al 85 % (sin condensación) | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
Adaptador de CA universal (incluido) | |
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor polarográfico de OD 083005MD Orion) | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) |