Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de DO de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de DO/RDO para oxígeno disuelto (sonda óptica o polarográfica) y temperatura
2965.00€ - 3805.00€
Especificaciones
Corrección de la presión barométrica | De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual |
---|---|
Salidas | USB (2), RS232 |
Measurement Modes | Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) |
Tipos de sensores | Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto |
Intervalo (OD polarográfica) | De 0,00 a 90,00 mg/l |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11651499
|
Thermo Scientific™
VSTAR30 |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo RDO/DO y soporte | Medidor Versa Star Pro, módulo Vstar-RD RDO/DO, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidor |
2965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11661499
|
Thermo Scientific™
VSTAR32 |
Kit de medidor de sobremesa Versa Star Pro con módulo de RDO/DO, sensor de DO polarográfico, kit de mantenimiento y soporte | Versa Star Pro meter, VSTAR-RD RDO/DO module, 083005MD Orion polarographic dissolved oxygen sensor, 080513 DO maintenance kit, BOD adapter/funnel/stirrer, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate |
3805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de oxígeno disuelto/RDO. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para oxígeno disuelto y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de oxígeno disuelto resistente (RDO) y calibre con aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (Winkler) o punto cero. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos
- Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante diez métodos protegidos con contraseña por canal
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes por parámetro
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente
- El software del medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
- Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion y el reconocimiento automático del sensor
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica
- Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración o simplifíquelas para que muestren una lectura del oxígeno disuelto extra grande
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema a los niveles de acceso administrativo y de usuario personalizado para distintas funciones del medidor, incluidos configuración de fecha y hora, configuración del medidor, registro de datos y registro de calibración.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual | |
Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
0,01, 0,1 mg/l | |
De 400 a 850 mmHg | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
±0,1°C | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
MiniDIN de 9 pines (sensor de DO óptico o polarográfico de RDO con temperatura integrada), dos entradas de agitador (sonda de agitador) | |
IP-54. | |
28 x 24 x 10 cm, añadir módulos ≤2 cm de longitud y de altura | |
2,5 lb., los módulos añaden 0,5 lb. cada uno | |
Garantía de módulo y medidor de 3 años | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
De ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 a 20 mg/l, ±10 % de lectura a 50 mg/l | |
10 por canal | |
0,1, 1 % de saturación | |
±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor | |
Entrada de CC:9VDC, 1A | |
0.1mmHg. | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) |
USB (2), RS232 | |
Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Automático con sonda de temperatura ATC | |
Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración pendiente | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 VCA (n.º de cat.STARA-PWR) | |
1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
Adaptador de CA universal (incluido) | |
4 - personalizables con módulos | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante la introducción manual de salinidad de la muestra | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
± 6 mmHg |