Learn More
Thermo Scientific™ Medidores de pH de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Obtenga rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de pH de sobremesa para mediciones de pH, mV, ORP y temperatura en una pantalla de color ajustable.
1989.90€ - 2929.58€
Especificaciones
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ±0.002
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salidas USB, RS-232
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11611499
BIOPHARMA
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
VSTAR10
Medidor de pH de sobremesa Orion Versa Star Pro con soporte Medidor Versa Star Pro con módulo de pH, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal 100-240 V, cable de ordenador
2316.53€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15601727
BIOPHARMA
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
VSTAR13
Kit de medidor de pH de sobremesa para muestras difíciles Orion Versa Star Pro con electrodo de pH ROSS Sure-Flow y sonda ATC Medidor Versa Star Pro con módulo de pH, electrodo de pH de cuerpo de vidrio 8172 BNWP ROSS Sure-Flow, sonda ATC de acero inoxidable 927007MD, sonda de agitador096019, kit de tampón de pH 810199, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal 100-240V, cable de ordenador
1989.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11621499
BIOPHARMA
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
VSTAR12
Medidor de pH de sobremesa Orion Versa Star Pro Kit TRIS con electrodo de pH/ATC ROSS Ultra compatible con TRIS Medidor Versa Star Pro con módulo de pH, 8302 electrodo de pH/ATC de cuerpo de vidrio BNUMD ROSS Ultra, 096019 sonda de agitador, 810199 kit del tampón de pH, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador
2929.58€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Medidores de pH de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™