Descripción
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ornithine Decarboxylase |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1904 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol |
| Alias de gen | ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human Ornithine Decarboxylase (Uniprot #: P11926) |
| Mostrar más |