Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (SR1904), Novus Biologicals™
Código de producto. 18694524 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18694524 50 μg 50 microlitros
18641994 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18694524
Marca: Novus Biologicals NBP32207850ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ornithine Decarboxylase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1904
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol
Alias de gen ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Ornithine Decarboxylase (Uniprot #: P11926)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4953
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG