Learn More
Solución de test ORP, de 200 a 275 mV, Thermo Scientific Chemicals
67.94€ - 92.56€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | ORP test solution |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Número MDL | MFCD01867801 |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15451787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AK |
250 mL |
67.94€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15461787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AP |
500 mL |
92.56€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Test solution for ORP electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
ORP test solution | |
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico | |
MFCD01867801 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes