Learn More
Solución de test de ORP, 240 mV
Click to view available options
Cantidad:
230 ml
500 mL
Descripción
Solución de test de ORP de calidad fabricada con productos químicos de grado reactivo y utilizada para probar electrodos de ORP de platino y oro.
Diseñado para probar el rendimiento de los electrodos de ORP.
Preparado con productos químicos de grado reactivo.
Permite una comprobación rápida del electrodo ORP.
Frasco hermético con sellado a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 240 mV |
Cantidad | 230 ml |
Color | Amarillo |
Olor | Inodoro |
pH | 7 |
Solubilidad | Soluble |
Forma física | Líquido |