Learn More
Ácido ortofosfórico, 85+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 158 °C |
Punto de fusión | 21 °C |
pH | 2 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 5 L |
Envase | Botella de plástico HDPE |
Presión de vapor | 2 hPa at 20°C |
Densidad | Vapor Density: 3.4 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Ácido ortofosfórico, 85+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido