Learn More
Tetróxido de osmio, solución al 2,5 % de peso en tert-butanol, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
45.93€ - 481.40€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Osmium tetroxide |
---|---|
CAS | 20816-12-0, 75-65-0 |
Color | Blanco a amarillo |
Forma física | Masa fundida, cristales o solución de limón |
Fórmula molecular | O4Os |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10207073
|
Thermo Scientific Acros
197450010 |
1 mL | Frasco de vidrio |
45.93€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10256970
|
Thermo Scientific Acros
197450050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
144.72€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10003433
|
Thermo Scientific Acros
197450250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
481.40€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónEspecificaciones
Osmium tetroxide | |
Blanco a amarillo | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
4°C | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Frasco de vidrio | |
0.8110g/mL |
20816-12-0, 75-65-0 | |
Masa fundida, cristales o solución de limón | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
15, 6990 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxoosmio | |
30318 | |
2.5 wt% Min. | |
0.811 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Enguajar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 244-058-7
missing translation for 'rtecsNumber' : RN1140000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.