Learn More
Patrón de osmolalidad, 300 mOsm/kg H2O, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
12 x 5 mL
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Ampollas |
Cantidad | 12 x 5 mL |
Forma física | Líquido |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
OSM30024H1 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | RE-OSM-300 |
OSM30024C1 | Certificado de análisis | 08/09/2024 | RE-OSM-300 |
OSM30024B1 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | RE-OSM-300 |
OSM30023C1 | Certificado de análisis | 17/01/2024 | RE-OSM-300 |
OSM30022M1 | Certificado de análisis | 23/05/2023 | RE-OSM-300 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Patrón de osmolalidad, 300 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido