Learn More
Osmómetros
Marca: Loeser TYP15
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Gráfico LCD | |
230 V | |
216 mm | |
Osmómetro | |
Alimentación: contenido de agua en la leche. Hospital: inyecciones de control. Centro de transfusión: control de derivados químicos de la sangre con propiedades fisicoquímicas, y analizados en busca de glicerol residual después de la descongelación. Cultivo celular, bioquímica, biología marina, fisiología de las plantas | |
278 mm | |
230 VCA (100/115 VCA bajo demanda), aproximadamente 45 VA, 50 Hz, 20/45 W | |
1 mosm/kg | |
20/45 W | |
180 mm |
50 Hz | |
Efecto Peltier | |
1 unidad | |
Tipo 15 | |
Se eleva en concentraciones más altas | |
1.5 min | |
De 0 a 2500 mosm/kg | |
De 50 a 100 μl | |
6.3 kg | |
230 VCA (100/115 VCA bajo demanda), aproximadamente 45 VA, 50 Hz, 20/45 W |
Título del producto
Osmómetros > Model: Type 15
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido