Learn More
Löser™ Osmómetros
Operates with low power consumption and no extra water supply is necessary. Loeser™ Freezing Point Osmometer are a cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
4480.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | LCD |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Tensión | 230 V |
Agente refrigerante | Efecto Peltier |
Fondo (métrico) | 216 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de muestra | Modelo | Tiempo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de muestra | Modelo | Tiempo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11930697
|
Löser™
TYP6 |
De 50 a 100 μl | Tipo 6 | 1.5 min | N/A | ||||
Descripción
- Freezing initiation by hand
- Cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
- Measurements shown on a wide, illuminated LCD display.
- Automatic result recognition and storing ensure reliable measurements
- User guiding and error messages with lamps and display.
- User friendly push button calibration prevents calibration error.
- Third calibration point at 900 mosm provides increased accuracy at higher concentrated solutions.
- Single use plastic tubes.
- Reduced operating costs as no extra water supply is necessary and power consumption is low.
Especificaciones
LCD | |
230 V | |
216 mm | |
Osmómetro | |
Se eleva en concentraciones más altas | |
230 VCA (100/115 VCA bajo demanda), aproximadamente 45 VA, 50 Hz, 20/45 W | |
1 mOsm/kg | |
5.5 kg | |
230 VCA (100/115 VCA bajo demanda), aproximadamente 45 VA, 50 Hz, 20/45 W |
50 Hz | |
Efecto Peltier | |
1 unidad | |
Alimentación: contenido de agua en la leche. Hospital: inyecciones de control. Centro de transfusión: control de derivados químicos de la sangre con propiedades fisicoquímicas, y analizados en busca de glicerol residual después de la descongelación. Cultivo celular, bioquímica, biología marina, fisiología de las plantas | |
278 mm | |
De 0 a 2500 mosm/kg | |
20/45 W | |
180 mm |