Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ostwald
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Constante aproximada:
0,01K
0,03K
Tamaño:
0,4mm de diámetro
0,5mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Adecuado para medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- Con marcas de anillo
- Sin constantes
- Para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 3 ml
- Longitud total de 220mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Constante aproximada | 0,01K |
| Incluye | Marca anular |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones manuales |
| Tamaño | 0,4mm de diámetro |
| Volumen (métrico) | 3 mL |