Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ostwald
Código de producto. 10203651 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Constante aproximada:
0,1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10203651
Marca: SI Analytics™ 285404047
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Viscosímetro Ostwald SI Analytics™ para la determinación de la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano.
  • Calibrado, con marcas de anillo, con constante, para medición manual
  • Ideales para la medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles, la medición mínima de cantidades de sustancias y/o productos de lavado, y mediciones de alta o baja temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Ostwald
Intervalo de viscosidad 10 cSt
Descripción 0,7 mm de diámetro
Constante aproximada 0,1
Incluye Marcas de anillo
Material Vidrio
Longitud (métrico) 220 mm
Volumen (métrico) 3 mL