Learn More
Buerkle™ Bomba de pie OTAL™ con manguera y llave de paso StopCock
Click to view available options
:
Caudal: 12 l/min; diámetro del tubo: 12 mm; profundidad de inmersión: 70 mm
Descripción
- Manipulación sencilla
- Ambas manos están libres para el llenado
- Muy buena capacidad de la bomba debido a los fuelles de pie de gran volumen
- Con pinzas universales de PVC blando, para aberturas de recipientes de 30 a 70 mm Ø
- Con manguera y grifo
- Tubos dispensadores de PP
- Manguera de descarga de 1,5 m de PVC
- Con llave de paso de PP/PE
- El tubo de inmersión telescópico se adapta a la altura del recipiente en la inserción de la bomba de pie
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 l/min |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tambor de almacenamiento |
| Material | Polipropileno, PVC, Llave de paso, polipropileno y polietileno |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Tipo de producto | Bomba de pie |