Learn More
Ouabain, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18722484
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Na+/K+ ATPase inhibitor
Selective Na+, K+-ATPase inhibitor. Cardiotonic agent. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ouabain
CAS 630-60-4
Fórmula molecular C29H44O12
Cantidad 100 mg
Sinónimo ouabain, g-strophanthin, ouabaine, astrobain, gratibain, purostrophan, strodival, oubain, ouabagenin l-rhamnoside, ouabain anhydrous
Clave InChI LPMXVESGRSUGHW-HBYQJFLCSA-N
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O
Nombre IUPAC 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
Peso molecular (g/mol) 584.659
PubChem CID 439501
ChEBI CHEBI:472805
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.66
Porcentaje de pureza >95%