Learn More
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower
Floor mounted self-draining drench shower with galvanized mild steel pipework.
1037.83€ - 1114.21€
Especificaciones
Mounting Suelo
Tipo de producto Ducha de seguridad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Precio Cantidad y disponibilidad  
17752358
Ver documentos Detalles de la promoción
Hughes
HSHSSD18GS
Acero inoxidable
1114.21€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17762358
Ver documentos Detalles de la promoción
Hughes
HSHSSD18GV
Acero galvanizado
1037.83€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • This ANSI compliant self-draining emergency safety shower is suitable for hot climates
  • The design allows standing water to drain away from the standpipe to ensure the delivery of tepid water
  • The valve is situated directly above the water inlet; the bleed pipe is fitted above this so standing water can drain into the ground preventing stagnant water overheating from solar radiation and removing the risk of further injury to the operator
  • Available with galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Especificaciones
Especificaciones
Suelo
Ducha de seguridad