Learn More
Hughes Ducha de seguridad con sistema de drenaje automático al aire libre con lavado ocular/facial
Código de producto. p-7227260
Change view
Click to view available options
Material:
Acero galvanizado
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
17722348 Acero galvanizado cada uno
17732348 Acero inoxidable cada uno
2 options
Código de producto. 17722348
Marca: Hughes HSHDSD18GV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta ducha de seguridad de emergencia con drenaje automático y compatible con ANSI con lavado ocular/facial de acero inoxidable abierto, es adecuada para climas calientes.
  • Esta ducha de seguridad de emergencia con drenaje automático y compatible con ANSI con lavado ocular/facial de acero inoxidable abierto, es adecuada para climas calientes
  • El diseño permite que el agua estancada se drene lejos del tubo vertical para garantizar el suministro de agua tibia
  • Equipado con panel de pie como estándar
  • La válvula está situada directamente encima de la entrada de agua; el tubo de drenaje está instalado por encima de esto, de modo que el agua estancada se puede drenar en el suelo, lo que evita el sobrecalentamiento del agua estancada a causa de la radiación solar y elimina el riesgo de lesiones adicionales para el operador
  • Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Activación Palanca de empuje, pedal
Material Acero galvanizado
Tipo de producto Ducha de seguridad