Learn More
OV-6 Antibody (OV-6) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB2020JF585
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30161657
  • 620.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
OV-6 Monoclonal antibody specifically detects OV-6 in Human,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
OV-6
Monoclonal
Janelia Fluor 585
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Human, Rat
Purified
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
OV-6
50mM Sodium Borate
Carcinogen-treated rat nodular hepatocytes
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1