Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE ovaladas
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación ovalada de PTFE Fisherbrand; proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo plano.
Marca: Fisherbrand™ 001.640
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona una excelente turbulencia para matraces y recipientes de fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Matraces de fondo redondo | |
40mm | |
Óvalo |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
20mm | |
Paquete de 2 |