Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE ovaladas
Código de producto. 11597792 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10mm
15mm
20mm
25mm
25 mm
30 mm
35 mm
40mm
40 mm
50 mm
64 mm
70mm
Diámetro (métrico):
5mm
6mm
10mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11597792
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación ovalada de PTFE Fisherbrand; proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo plano.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Proporciona una excelente turbulencia para matraces y recipientes de fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo
Diámetro (métrico) 5mm
Longitud (métrico) 10mm
Cantidad 5/paq.
Forma Óvalo