Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de fondo redondo |
| Diámetro (métrico) | 10mm |
| Longitud (métrico) | 25mm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Forma | Óvalo |