Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE ovaladas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10mm
15mm
20mm
25mm
25 mm
30 mm
35 mm
40mm
40 mm
50 mm
64 mm
70mm
Diámetro (métrico):
5mm
6mm
10mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de fondo redondo |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 64 mm |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Forma | Óvalo |
| Mostrar más |