Learn More
Fisherbrand™ Caja para barras de agitación, ovalada
Código de producto. 11703319 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Recubrimiento:
PTFE
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 11703319
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inerte y a prueba de fugas. La caja para barras de agitación Fisherbrand™, ovalada está isostáticamente moldeado en plástico de PTFE puro, aprobado por la FDA.
  • Para su uso en recipientes de fondo redondo
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
  • El conjunto contiene lo siguiente:
2 de 10 x 5 mm
2 de 15 x 6 mm
2 de 25 x 10 mm
2 de 30 x 10 mm
2 de 35 x 13 mm
1 de 50 x 17 mm
1 de 70 x 27 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 95 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 30 mm
Incluye 12 barras agitadoras ovaladas, 12 ovaladas 2 de cada de 10 x 5 mm, 15 x 6 mm, 25 x 10 mm, 30 x 10 mm, 35 x 13 mm, 1 de cada de 50 x 17 mm, 70 x 27 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Recubrimiento PTFE
Longitud (métrico) 195 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Kit de 2 cajas de barras agitadoras de PTFE