Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma ovalada
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- PTFE: fabricación de politetrafluoroetileno
- Magnética, forma ovalada
- Para recipientes de vidrio con fondos redondos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para recipientes con fondo redondo |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 65 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 10 |
| Forma | Óvalo |