Learn More
BRAND™ Oval Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
PTFE construction. Ideal for vessels with round bottom, such as a round-bottom flask.
Marca: BRAND™ 137307
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- PTFE: fabricación de politetrafluoroetileno
- Magnética, forma ovalada
- Para recipientes de vidrio con fondos redondos
Especificaciones
Para recipientes con fondo redondo | |
32 mm | |
10/Paq. |
15 mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Óvalo |