Learn More
OHAUS™ Agitador Superior
Agitadores de hélice confiables con rendimiento excelente para el uso diario
Marca: OHAUS™ 30586763
874.50 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La función potente de mezcla y la velocidad constante se garantizan con el motor sin escobillas y la tecnología de compensación de torque, que ofrece una agitación precisa y controlada de líquidos viscosos con un funcionamiento silencioso
- Simplifique la configuración con el Portabrocas sin llave: no se requieren herramientas. Cambie los ejes rápida y fácilmente en plena operación con una sola mano. Este diseño único ahorrará tiempo y esfuerzo para todos en el laboratorio
- Diseñado para la seguridad. El botón de bloqueo evita cambios accidentales de velocidad y la tecnología de detección de sobrecarga del motor simplemente desactiva la agitación antes de que ocurra una condición de sobrecarga para proteger la muestra
Especificaciones
De 30 a 2000 rpm | |
LED | |
190 W | |
235,00 x 90,00 x 285,000 mm | |
3,50 in | |
cNemkous | |
Agitador de varillas e-A51ST020 | |
Carcasa de aluminio sellada con clasificación de protección de entrada IP54 | |
IP54 | |
De 5 °C a 40 °C, 80 % HR, sin condensación | |
Máx. de 10.000 mPas | |
4,100 kg |
25 L | |
115/230 VCA | |
Hasta 8,5 mm | |
30,100 cm | |
39,200 cm | |
De 1 a 13 mm | |
Industrias de agitación, disolución, dispersión, emulsificación y homogeneización en alimentos y bebidas, cosmética, pintura/revestimientos, farmacia, química, pegamento/adhesivo, plásticos/polímeros y cemento/construcción.Se utiliza para báscula piloto en fabricación. | |
e-A51ST020 | |
De 10 °C (41 ºF) a 40 °C (104 ºF), 80 % HR, sin condensación | |
20,000 Ncm | |
9 lb |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
CE_17044217.pdf
Tamaño : 170 kB
CE Certificate
Tamaño : 170 kB
Título del producto
OHAUS™ Agitador Superior > e-A51ST020
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido