Learn More
OHAUS™ Agitador Superior
Código de producto. 17054217 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 17054217
Marca: OHAUS™ 30586764
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitadores de hélice confiables con rendimiento excelente para el uso diario
  • La función potente de mezcla y la velocidad constante se garantizan con el motor sin escobillas y la tecnología de compensación de torque, que ofrece una agitación precisa y controlada de líquidos viscosos con un funcionamiento silencioso
  • Simplifique la configuración con el Portabrocas sin llave: no se requieren herramientas. Cambie los ejes rápida y fácilmente en plena operación con una sola mano. Este diseño único ahorrará tiempo y esfuerzo para todos en el laboratorio
  • Diseñado para la seguridad. El botón de bloqueo evita cambios accidentales de velocidad y la tecnología de detección de sobrecarga del motor simplemente desactiva la agitación antes de que ocurra una condición de sobrecarga para proteger la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla LED
Tensión 115/230 VCA
Vataje 190 W
Diámetro del eje (métrico) Hasta 8,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 235,00 x 90,00 x 285,000 mm
Altura (métrico) 30,100 cm
Anchura (imperial) 3,50 in
Anchura (métrico) 39,200 cm
Certificaciones/conformidad cNemkous
Tamaño del mandril De 1 a 13 mm
Descripción Agitador de varillas e-A51ST040
Para utilizar con (aplicación) Industrias de agitación, disolución, dispersión, emulsificación y homogeneización en alimentos y bebidas, cosmética, pintura/revestimientos, farmacia, química, pegamento/adhesivo, plásticos/polímeros y cemento/construcción.Se utiliza para báscula piloto en fabricación.
Material Carcasa de aluminio sellada con clasificación de protección de entrada IP54
Modelo e-A51ST040
Clase de protección IP54
Intervalo de temperatura (imperial) De 10 °C (41 ºF) a 40 °C (104 ºF), 80 % HR, sin condensación
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C, 80 % HR, sin condensación
par de torsión 40,000 Ncm
Viscosidad Máx. de 25.000 mPas
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4,100 kg