Learn More
Velp Scientifica™ Agitadores de varillas para líquidos de viscosidad media a alta
BIOPHARMA
Ofrece una excelente homogeneidad de temperatura y precisión. ™ La unidad de digestión Kjeldahl automática VELP Scientifica de la serie DKL se suministra con un elevador automático y un tapón de succión automático; es un paquete completo que incluye tubos de ensayo, gradilla de muestras y bandeja de goteo
Marca:  Velp Scientifica™ S30100200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11775644
  • 5160.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fiabilidad excelente
  • Bloque de aluminio para una homogeneidad absoluta de la temperatura
  • Conductividad inigualable para una respuesta rápida hasta a 450 °C
  • Cumple con el estándar de buenas prácticas de laboratorio.
  • Consumibles de calidad superior
Funcionalidad práctica
  • Pantalla LCD para una comprensión inmediata
  • Hasta 6 idiomas disponibles de una amplia selección
  • Todos los artículos necesarios se suministran en un solo paquete
  • Selección optimizada de tamaño muy reducido
  • Selección de modelos para diferentes cargas de trabajo:
    • DKL 8 (8 posiciones con tubos de 250 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 12 (12 posiciones con tubos de 250/400 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 20 (20 posiciones con tubos de 250/400 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 42/26 (42 posiciones con tubos de 100 ml, Ø 26 mm)
Especificaciones
Especificaciones
Digestor
50/60 Hz
1150 W
540 mm
230 V, 50/60 Hz, 1150 W
690 mm
Acero inoxidable pintado con epoxi
450 °C
210 mm
Gráfico LCD
230 V
21.3 in.
540 x 210 x 690 mm
27.2 in.
8 tubos de ensayo de 250 ml (42 mm de diám.)
842°F
8.3 in.