Learn More
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Digital
Digital multi-position magnetic stirrer with 6 or 15 positions, that remains cold even after several days of continuous use. MULTISTIRRER Digital can be combined with a recirculating water bath to thermostat the samples.
1100.00€ - 1485.00€
Especificaciones
Velocidad De 80 a 1500 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Pantalla Digital
Forma Rectangular
Tensión 100/240 V
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Posiciones de agitación. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Posiciones de agitación. Precio Cantidad y disponibilidad  
15549240
Ver documentos Detalles de la promoción
Velp Scientifica™
F203A0180
15
1485.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15500964
Ver documentos Detalles de la promoción
Velp Scientifica™
F203A0179
6
1100.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reliable and Precise Setting:
  • Bright digital display for accurate speed monitoring
  • Exclusive, on-board timer for unattended operation
  • Adjustable reverse operation (time-controlled)
  • Speed regulation from 80 to 1,500 rpm
  • SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes
  • Synchronized stirring, same speed ensured
Choice of Capacities:
  • MULTISTIRRER Digital 6: 6 places, maximum diameter of 85 mm - 400 mL
  • MULTISTIRRER Digital 15: 15 places, maximum diameter of 64 mm - 250 mL
Robust Construction, Practical Design:
  • Resistant stainless steel top plate
  • Long life operation
  • Ergonomic - very low height
  • Universal mains voltage / frequency range
  • Light weight, easy to move
Applications Oriented:
  • Remains cold, even after days of continuous use
  • Ideal for microtitration, microbiology and biochemistry
  • Soft start but rapidly reaching set speed
  • Excellent speed control (electronic), even at low speeds
  • Can thermostat samples using a recirculating water bath
Especificaciones
Especificaciones
De 80 a 1500 rpm
Digital
100/240 V
De 100 a 240 V, 50/60 Hz
Monofásico
Agitador magnético
Acero inoxidable
Rectangular
370 x 230 x 51,5 mm
50/60 Hz
Incrementos de 10 rpm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Digital