Learn More
Eagle™ Sobreembalajes con tapa de rosca
Código de producto. p-7227259
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 L
361 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17772308
Marca: Eagle™ EDR16610YL
Los sobreembalajes Eagle son ideales para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos; la contención de vertidos y limpiezas de materiales peligrosos; el almacenamiento en su contenedor de envío original; y la eliminación e incineración de residuos biológicos.
  • Los bidones de polietileno del sobreembalaje Eagle están fabricados con polietileno amarillo de alta densidad (HDPE) y moldeado por soplado con inhibidores UV; son duraderos, ligeros, resistentes a la intemperie y a los productos químicos; e incluyen una tapa enroscable amarilla
  • Ideales para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos; la contención de vertidos y limpieza de materiales peligrosos; el almacenamiento en su contenedor de envío original; y la eliminación e incineración de residuos biológicos
  • Sobreembalajes: para su uso con recipientes, latas y bidones no dañados y más grandes de materiales peligrosos sin fugas; si existen fugas, se deben embalar con suficientes absorbentes; SIN FUGAS DE LÍQUIDOS
Especificaciones
Capacidad (métrico) 247 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos
Material Polietileno