Learn More
Pal International™ Protectores para zapatos antideslizantes
La parte superior no tejida, el tobillo elástico y la suela de polietileno en relieve ofrecen durabilidad, comodidad y agarre.Los protectores para zapatos antideslizantes Pal International™ están certificados de forma independiente como resistentes al deslizamiento en condiciones secas y húmedas.
Marca: Pal International™ N68233
237.95 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- Proporcionan la máxima adherencia tanto en condiciones húmedas como secas.
- Se ha probado la fricción y se ha certificado de forma independiente como resistente al deslizamiento.
- Parte superior no tejida duradera con tobillo elástico
- La suela de polietileno en relieve ofrece durabilidad, comodidad y agarre.
- Sin látex
- Disponible en blanco con suela azul.
- Talla única
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Blanco, Azul | |
Para la producción de alimentos, usos industriales y médicos | |
Cuatro paquetes de 100 pares | |
Polietileno, Polipropileno | |
Polietileno, resistente al deslizamiento | |
Polipropileno | |
Cubrezapatos |
No tejido hilado | |
170 mm | |
400 mm | |
Universal | |
Polietileno | |
Deslizamiento |