Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de gel grande Owl™ A2, 2.3 l, 37.5 x 32.5 x 10.5 cm (L x An x Al)
Obtenga un alto rendimiento con resultados homogéneos y fiables con los sistemas de gel grandes Thermo Scientific™ Owl™ A2, ideales para el análisis detallado de ARN/ADN.
613.74€ - 1240.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
---|---|
Línea de productos | Owl™ |
Tamaño de muestra | 8 a 432 (peines de 16, 24 y 36 pocillos) |
Volumen del tampón (métrico) | 2,3 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 14,8 x 12,8 x 4,1 pulg (37,5 x 32,5 x 10,5 cm) |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11902915
|
Thermo Scientific™
A2-BP |
Grande con puertos de intercambio de tampones |
1240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11797105
|
Thermo Scientific™
A2 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11520255
|
Thermo Scientific™
A2 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los sistemas en gel grandes Thermo Scientific Owl A2 horizontales son idóneos para el análisis detallado de ARN/ADN y el procesamiento de alto rendimiento con resultados homogéneos y fiables.
- El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras.
- Las tomas de intercambio de tampones integradas son opcionales y posibilitan la recirculación del tampón en ciclos prolongados.
- La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva.
- El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme.
- Las ranuras de peines permiten procesar dos, tres o cuatro juegos de muestras de igual longitud con el mismo gel.
- Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal.
- Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos.
Cámara de tampón con base niveladora de tres puntos, tapa Supersafe™ con cables de alimentación conectados, bandeja de gel UVT, juntas de salida, tres peines de 1,5 mm de grosor
Especificaciones
Marcado CE | |
8 a 432 (peines de 16, 24 y 36 pocillos) | |
14,8 x 12,8 x 4,1 pulg (37,5 x 32,5 x 10,5 cm) | |
37,5 cm | |
12,8 in | |
20 cm | |
10,5 cm |
Owl™ | |
2,3 L | |
14,8 in | |
25 cm | |
32,5 cm | |
4,1 in |