Learn More
Thermo Scientific™ Secuenciadores con pared de aluminio Owl™
Código de producto. p-4528732
Change view
Click to view available options
Volumen del tampón (métrico):
800mL
950 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen del tampón (métrico) unitSize
11913075 950 ml cada uno
11923075 800mL cada uno
2 options
Código de producto. 11913075
Marca: Thermo Scientific™ S3S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los secuenciadores con pared de aluminio Thermo Scientific Owl son sistemas manuales de montaje sencillo, con distribución de calor uniforme para conseguir resultados sin curvatura.
Los secuenciadores con pared de aluminio Thermo Scientific Owl son sistemas manuales de montaje sencillo, con distribución de calor uniforme para conseguir resultados sin curvatura.
Características:
  • El disipador de calor de aluminio flotante reduce la posibilidad de que las placas se agrieten durante el funcionamiento.
  • La cámara de tampón superior (UBC) requiere un tampón mínimo y se desagua fácilmente a través del puerto de desagüe en una botella extraíble.
  • Se puede retirar cámara de tampón inferior (LBC) para desechar fácilmente el tampón.
  • Las abrazaderas laterales presionan las placas de gel contra la junta asentada en la cámara de tampón superior y aplican una presión uniforme a través de la placa y forman un sello estanco que da como resultado patrones de bandas planas y uniformes.
  • Las abrazaderas se deslizan sobre las placas de vidrio para facilitar la colocación y retirada de geles.
Incluye:
  • Cámara de tampón extraíble
  • Disipador térmico
  • Dos abrazaderas laterales
  • Dos placas de vidrio en blanco
  • Dos placas de vidrio con muescas
  • Dos peines de dientes afilados (78 dientes, 0,4 mm de grosor)
  • Peine de pocillos (40 pocillos, 0,4 mm de grosor)
  • Dos juegos de separadores (0,4 mm)
  • Indicador adhesivo de temperatura
  • Cámara de tampón superior con botella de desagüe extraíble (con tapa de bloqueo de seguridad y cable de alimentación conectado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Gel: 35 x 45 cm; 800 ml; 23 x 44 x 50 cm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 44 x 23 x 50cm
Formato 40 pocillos
Altura exterior (imperial) 19,5 in
Altura exterior (métrico) 50cm
Longitud (imperial) exterior 9 in
Longitud del gel (imperial) 17,716 in
Longitud (métrico) exterior 44cm
Longitud del gel (métrico) 45 cm
Volumen del tampón (imperial) 32,12 fl oz
Volumen del tampón (métrico) 950 ml
Anchura exterior (imperial) 17,3 in
Anchura del gel (imperial) 13,77 in
Anchura exterior (métrico) 23cm
Anchura del gel (métrico) 35 cm