Learn More
Thermo Scientific™ Papel de transferencia Owl™
Código de producto. p-4525105 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Anchura (métrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12484627
Marca: Thermo Scientific™ FP1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este papel de transferencia de alta calidad absorbe las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica.
Absorba las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica con el papel para transferencia Thermo Scientific™ Owl™, papel para transferencia de alta calidad ideal para aplicaciones de absorción y transferencia.
  • 100 % fibra de algodón de alta pureza
  • Disponible en tamaños de minigel precortado y formato de gel grande.
  • Compatible con sistemas de electrotransferencia Owl
Información para pedidos:
  • Se vende en paquetes de 100 hojas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Tipo de empaquetado hojas
Caudal 35 ml/min
Para utilizar con (equipo) Sistemas de electrotransferencia Owl
Peso 183 g/m²
Formato Hoja
Material 100 % fibra de algodón
Dimensions (LxW) 20 cm x 20 cm
Grosor 0,83 mm
Línea de productos Owl