Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro
Puede seleccionar hasta siete muestras en un gel en menos de cinco minutos con el sistema de microelectroforesis Thermo Scientific™ Owl™ C2-S.
Marca:  Thermo Scientific™ C2-S
Código de producto. 12434587
  • 297.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Puede seleccionar hasta siete muestras en un gel en menos de cinco minutos con el sistema de microelectroforesis Thermo Scientific™ Owl™ C2-S.
Características:
  • El sistema de microgel horizontal está diseñado para el análisis rápido de fragmentos de restricción.
  • Microgel también se puede utilizar para comprobar rápidamente algunas muestras de PCR antes de cargar un gran número de muestras en un gel más grande, lo que ahorra tiempo
  • Los portaobjetos de vidrio de 5 × 7,5 cm sirven de bandeja de gel.
  • Los geles se vierten directamente en el portaobjetos de vidrio, donde se forman capas finas por tensión superficial; un ciclo completo dura de cinco a 10 minutos.
  • Utilizando los portaobjetos de fundición y las ruedas disponibles, los geles se pueden moldear y solidificar en menos de 10 minutos.
Incluye:
  • Cámara de tampones (volumen de tampón, 100 ml)
  • Tapa
  • Cables de alimentación
  • Bandeja de fundición
  • 10 portaobjetos de fundición
  • Peine de siete pocillos, 1,5 mm de grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis horizontal; Tamaño de gel: 5 x 7,5cm
Owl™
7
6,75 x 2,63 x 4,38 pulg (17 x 38 x 11 cm)
17 cm
2,63 in
38 cm
4,38 in
5 cm x 7,5 cm
Micro
100 mL
6,75 in
7,5 cm
6,5
5 cm
11 cm