Learn More
Thermo Scientific™ Estándar en sistemas de electroforesis en geles anchos Owl™ D2, 20 dientes, 1.5 mm de grosor de diente
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.° de dientes:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Grosor de los dientes (métrico):
1 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Elimine el montaje de peines con los peines para el sistema de electroforesis en geles anchos Thermo Scientific™ Owl™ D2. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan a uso con los sistemas de electroforesis en geles anchos Owl™ D2.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2 |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 10 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1 mm |