Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2
Código de producto. p-4528895
Click to view available options
Tipo:
Ancha
Gel ancho, con puertos de intercambio de tampones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11997475
Marca: Thermo Scientific™ D2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procese de 10 a 80 muestras en un gel con este sistema de electroforesis en geles anchos.
Procese de 10 a 80 muestras en un gel con el sistema de electroforesis en geles anchos Thermo Scientific™ Owl™ D2.
  • El gel ancho admite la carga de 15 o 30 muestras por fila con un peine para micropocillos.
  • Mediante el empleo de peines especiales y un pipeteador multicanal, las muestras pueden cargarse de forma directa desde una placa de 96 pocillos, de 8 en 8 o de 12 en 12.
  • El sistema es excelente para detección de muestras de PCR o análisis periódico de fragmentos de ADN.
  • Tamaño compacto que ahorra espacio de trabajo.
  • Incorpora el diseño de preparación Thermo Scientific™ EasyCast™ con molde externo: la bandeja de gel cuenta con una junta que permite encajarla con firmeza en el molde y garantiza un sellado hermético sin necesidad de cinta.
  • La colocación de los electrodos permite procesar el gel con rapidez y sin perjuicio de la resolución.
Incluye:
  • Cámara de tampón
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Bandeja de gel UVT con juntas EasyCast
  • Molde externo para varios geles
  • Cuatro peines (dos de 30 pocillos y dos de 40 pocillos; 1,5 mm de grosor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Gel ancho D2
Línea de productos Owl
Tipo Ancha
Tamaño de muestra Desde 10 hasta 80
Volumen del tampón (métrico) 600 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,38 x 7,75 x 4 pulg (19 x 20 x 10 cm)
Longitud (imperial) 7,38 in
Longitud (métrico) 19 cm
Longitud del gel (métrico) 14,4 cm
Anchura (imperial) 7,75 in
Anchura del gel (imperial) 6,5
Anchura (métrico) 20 cm
Anchura del gel (métrico) 10,2 cm
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 10 cm
Tensión máx. 150 V