Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B1
Código de producto. p-6013222
Change view
Click to view available options
Incluye:
Puertos de intercambio de tampones
Sin puertos de intercambio de tampones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11932935 Sin puertos de intercambio de tampones cada uno
11942935 Puertos de intercambio de tampones 1 PCS
2 options
Código de producto. 11932935
Marca: Thermo Scientific™ B1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Coloque y prepare el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas adicionales con los sistemas de electroforesis de minigel con preparación a prueba de fugas.
Los sistemas de electroforesis en minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 tienen un precio bastante asequible para que todos los investigadores puedan tenerlos en sus estaciones de trabajo.
El sistema en minigel Owl EasyCast B1 ofrece fusión a prueba de fugas, que permite fusionar y procesar el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas adicionales. Su durabilidad y facilidad de uso lo convierten en la opción ideal para los estudiantes y los investigadores que trabajan a gran escala.
Características:
  • El sistema ofrece una amplia gama de peines.
  • Las dos ranuras para peine en la bandeja para gel doblan la capacidad de muestra, al duplicar el número de pocillos de muestras.
  • Para facilitar la medición de las bandas, se aplica un tamiz de seda a las bandejas de gel UVT.
Incluye:
  • Cámara de tampón principal
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Bandeja de gel UVT con juntas Thermo Scientific™ EasyCast™
  • Dos peines: 10 y 14 pocillos, doble lado, grosor 1,0/1,5 mm
Información para pedidos:
Disponible con tomas de intercambio de tampones opcionales (B1-BP) para su uso con una bomba de recirculación externa.
Garantía y oferta de servicio:
  • Tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Owl
Tipo Mini
Incluye Sin puertos de intercambio de tampones
Tamaño de muestra Desde 5 hasta 34
Volumen del tampón (métrico) 600 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,63 x 5,88 x 3,75 pulg (22 x 15 x 9,5 cm)
Longitud (imperial) 8,63 in
Longitud (métrico) 22 cm
Longitud del gel (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 5,88 in
Anchura (métrico) 15 cm
Anchura del gel (métrico) 9 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 9,5 cm
Tensión máx. 150 V