Learn More
Thermo Scientific™ Fuente de alimentación compacta Owl™ EC-105
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Lleve a cabo electroforesis de ADN y ARN con la ayuda de la fuente de alimentación compacta Thermo Scientific™ Owl™ EC-105, equipada con un detector de sobrecorriente para máxima seguridad.
- La fuente de alimentación es fácil de utilizar y funciona en tensión constante.
- El mando de ajuste y el interruptor de rango alto-bajo controlan la salida, que es variable en incrementos de 10 V a partir de 20 V hasta 250 V.
- El interruptor de dos posiciones cambia la pantalla LED brillante para indicar la tensión de salida o la corriente de salida.
- El suministro está equipado con un detector de sobrecorriente para máxima seguridad y tiene dos tomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Actual | 300 mA a 150-250 V; 500 mA por debajo de 150 V. |
| Descripción | Fuente de alimentación compacta EC-105; 230 V/50 Hz |
| Corriente máxima | 500 mA |
| Línea de productos | Owl |
| Pantalla | LED, tensión o corriente |
| Número de tomas | 2 |
| Garantía | 1 año |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6 x 8 x 4,5 pulg (15 x 20 x 11 cm) |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Mostrar más |