Learn More
Thermo Scientific™ Marco de secado de gel Owl™, minigel, 14 x 14 cm
Use los marcos y el celofán precortado que se incluyen con los suministros de secado de gel Thermo Scientific™ Owl™ con los kits de secado de gel Owl™.
36.70€ - 70.60€
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de producto Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11927535
Ver documentos
Thermo Scientific™
CM-10
Celofán, precortado 14 cm 14 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11708174
Ver documentos
Thermo Scientific™
CM-20
Celofán, precortado 24 cm 24 cm
39.35€
paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11937535
Ver documentos
Thermo Scientific™
GDF-1
Marco de secado de gel 24 cm 24 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11917535
Ver documentos
Thermo Scientific™
GDF-3
Marco de secado de gel 14 cm 14 cm
36.70€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los kits de secado de proteínas Thermo Scientific Owl permiten una conservación sencilla y económica de geles de proteínas sin los problemas de distorsión característicos de otros procedimientos de secado.
  • Disponibles en formatos minigel y de tamaño grande.
  • Práctico método de conservación de geles mediante secado por aire entre los hojas de celofán. El borde biselado del marco de secado de gel facilita el montaje.
El kit completo incluye dos juegos de marcos de secado de gel, 50 láminas de celofán ya cortadas, dos placas de fondo negras y ocho clips de sujeción lateral.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Marco de secado de gel Owl™, minigel, 14 x 14 cm