Learn More
Thermo Scientific™ Caja de tinción de geles Owl™
Click to view available options
Cantidad:
Paq. de 5 cajas
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Descripción
Tiña, fija y destiña en el mismo recipiente con las cajas de tinción de gel Thermo Scientific™ Owl™, que ofrecen un método de tinción convencional y práctico. Las cajas tienen capacidad para 125 ml de líquido y un gel cuando se utiliza en una plataforma de agitación.
- Bandejas disponibles en un tamaño adecuado para contener el volumen adecuado de reactivos de tinción
- Tapa ranurada que facilita la orientación correcta y la estabilidad al apilarla.
- Fabricada en plástico transparente para ver los geles directamente en la bandeja.
Información para pedidos:
Paquete de cinco
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caja de tinción de geles; paquete de 5 |
| Cantidad | Paq. de 5 cajas |
| Volumen (métrico) | 125 ml |
| Longitud (métrico) | 11 cm |
| Anchura (métrico) | 11 cm |
| Altura (métrico) | 3 cm |