Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electrotransferencia semiseca Owl™ serie HEP
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
19,88 x 15,63 x 2 pulg (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)
9,86 x 9,86 x 2 pulg (25 x 25 x 5 cm)
Capacidad:
Área de transferencia: 20 x 20 cm
Área de transferencia: 35 x 45 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Proporcione transferencias más rápidas con una mayor eficiencia gracias a los sistemas de electrotransferencia semidry Thermo Scientific™ Owl™ serie HEP. Los traslados se pueden hacer en tan solo 15 minutos.
- Transferencia rápida y eficaz de proteínas y ácidos nucleicos a las membranas
- El tampón contenido en el papel de transferencia es suficiente para una transferencia eficaz de moléculas
- La base contiene una placa de cátodo de acero inoxidable; la tapa tiene una placa de ánodo de platino/titanio
- Ideal para proteínas menores que 150 kDa
Incluye:
- Base y tapa
- Cables de alimentación
- Ruedas de alta resistencia
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | Área de transferencia: 20 x 20 cm |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Sistema de electrotransferencia |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,86 x 9,86 x 2 pulg (25 x 25 x 5 cm) |