Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de colada de gel Owl™ JGC
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud del gel (métrico):
10 cm
14 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cuele geles de poliacrilamida más rápido gracias a los sistemas de preparación de gel Thermo Scientific™ Owl™ JGC, moldes verticales de gel de proteínas que ofrecen un método de preparación único.
- En la bolsa se recoge el exceso de poliacrilamida y se sella la parte inferior del gel, lo que elimina la necesidad de cinta o de separadores inferiores.
- Su diseño permite el almacenamiento de geles sin deshidratación mediante adición de tampones y sellado térmico.
- El sistema cuela de uno a cuatro geles.
- Excelente durabilidad y vida muy prolongada gracias a sus pocas piezas móviles.
Incluye:
- Soporte de preparación
- Placa de bloqueo
- Base niveladora de tres puntos
- Colocador de separadores
- 25 sobres de gel
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de preparación de gel Owl™ JGC |
| Tamaño de gel | 20 cm x 20 cm |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Colador |
| Longitud del gel (métrico) | 14 cm |
| Anchura (imperial) | 7,06 pulg |
| Anchura (métrico) | 18 cm |
| Anchura del gel (métrico) | 16 cm |
| Fondo (imperial) | 6,69 in |
| Mostrar más |