Learn More
Thermo Scientific™ Molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P1-CST
Código de producto. p-4528850
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,8 mm
18 cm
Tipo:
Colador
Separador
N.° de dientes:
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 12404677
Marca: Thermo Scientific™ P1CST
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P1-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P1-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
  • Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
  • Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema Owl™ P1-CST
Tamaño de gel 16 cm x 14 cm, 13 cm x 20 cm x 18 cm
Tipo Colador
Dimensiones del gel Tamaño de gel: L x An x Al: 13 x 20 x 18 cm
N.° de dientes No aplica
Grosor (métrico) 18 cm
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Altura (métrico) 18 cm