Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis vertical de una cara Owl™ P81, tamaño de gel de 10 x 10 cm, volumen de tampón de 150 ml
Código de producto. 11903005
Click to view available options
:
Tamaño de gel: 10 x 10cm; Volumen de tampón: 150 ml; Lg. x An. x Al.: 18 x 8 x13cm
Código de producto. 11903005
Marca: Thermo Scientific™ P81
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procese proteínas rápidamente gracias al sistema de electroforesis vertical de una cara Thermo Scientific™ Owl™ P81, un sistema económico y sencillo, pero resistente.
Procese proteínas rápidamente gracias al sistema de electroforesis vertical de una cara Thermo Scientific™ Owl™ P81, un sistema económico y sencillo, pero resistente.
Características:
  • La cámara de tampones superior extiende el gel en toda su longitud para distribuir el calor de modo uniforme por toda la superficie de gel.
  • Las abrazaderas laterales presionan las placas contra la junta de silicona, con lo que garantizan una presión uniforme y forman un sello hermético, lo que da lugar a patrones de banda plana y uniformes.
  • Puede utilizarse la placa de cerámica aluminosa con muescas (incluida) frente al vidrio con muescas para conseguir ciclos menos calientes y más rápidos.
Incluye:
  • Cámaras de tampones superior e inferior
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Placa de vidrio vacía
  • Placa de vidrio con muescas
  • Placa de aluminio con muescas
  • Dos peines (10 pocillos, 0,8 mm de grosor)
  • Conjunto de separadores (0,8 mm de grosor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Tamaño de gel: 10 x 10cm; Volumen de tampón: 150 ml; Lg. x An. x Al.: 18 x 8 x 13cm
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electroforesis vertical de una cara
Volumen del tampón (métrico) 150 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,1 x 3,1 x 5,1 pulg (18 x 8 x 13 cm)
Longitud (imperial) 7,1 in
Longitud (métrico) 18 cm
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 3,1 in
Anchura (métrico) 8 cm
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 5,1 in
Altura (métrico) 13 cm