Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Eliminate comb assembly with these heavy-duty, one-piece combs.
Marca: Thermo Scientific™ S2S-MT3
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the Owl™ S3S System.
Los resistentes peines de una sola pieza acaba con la necesidad de montar peinesEspecificaciones
Peine de dientes afilados | |
Peines | |
0,4 mm |
Sistema de secuenciador con refuerzo de aluminio Owl™ S3S | |
110 (3X) | |
5,5 µl |