missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OX40L Monoclonal Antibody (OX89)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15384181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15384181 250 μg 250 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15384181

Marca: Invitrogen™ MA517910

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MA5-17910 targets CD134L/OX40L in FACS, FN, and IHC applications and shows reactivity with Mouse samples. The MA5-17910 immunogen is cD4.CD134L chimeric protein.

The tumor necrosis factor superfamily member TNFSF4 is a type II membrane bound, non-covalently linked homotrimeric protein. It is expressed on antigen presenting cells, such as dendritic cells and activated B-cells, and also on other cells such as vascular endothelial cells, mast cells, and natural killer cells. TNFSF4 signals specifically through the TNFRSF4 receptor, is expressed predominantly on CD4+T cells but also on certain activated CD8+T cells. TNFRSF4/TNFSF4 functions as a costimulatory signal, which is required for a productive interaction between antigen presenting cells and their target T-cells. It enhances cell proliferation and survival, and increases expression of RANTES, IL-2, IL-3, and IFNgamma. TNFRSF4/TNFSF4 signaling plays an important role in immunotolerance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OX40L
Aplicaciones Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OX89
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Tnfsf4
N.º de referencia del gen P43488
Alias de gen Ath1; Ath-1; atherosclerosis 1; CD134 ligand; CD134L; CD252; glycoprotein Gp34; GP34; OX40 antigen ligand; OX40 ligand; OX40L; OX-40L; OX4OL; TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 (34kD); tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 ligand; TNFSF4; TNLG2B; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 4; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 4; tumor necrosis factor ligand 2B; tumor necrosis factor ligand superfamily member 4; tumor necrosis factor superfamily member 4; TXGP1; Txgp1l
Símbolos de los genes Tnfsf4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CD4.CD134L chimeric protein.
Método de purificación Protein G
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22164
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.